Läs mer
Novex™ Calyculin A
Produktkod. 10079362
:
25 μg
Produktkod. 10079362
Brand: Novex™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Calculin A
Calyculin A är ett strukturellt unikt marint toxin med potent och specifik proteinfosfatasinhiberande aktivitet. Denna förening hämmar PP2A med liknande styrka som okadainsyra, men hämmar PP1 med en 10 till 100 gånger större styrka.
Format/formulering: Lyofiliserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Molekylvikt (g/mol) 1009,2 Da
Gen-ID (Entrez) 5519
Frakt skick Torr is
Reningsmetod TLC
Sterilitet Icke-steril
Specifik hämning eller mål PP2A och PP1 fosfataser
Inhibitor egenskaper Kemikalie
Inhibitorer Fosfatashämmare
Form Vätska
Kvantitet 25μ g