Läs mer
Caldesmon/CALD1 Antibody (h-CALD), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18603636 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18603636 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18603636 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247816APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6217.12 SEK
    5383.35 SEK / 0.1ml
    Save 833.77 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Caldesmon/CALD1
Användningsområden Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona h-CALD
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22
Värd art Mouse
Immunogen Crude human uterus extract
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 800
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus