Läs mer
Calf thymus DNA, MedChemExpress
Beskrivning
Calf thymus DNA (DNA from calf thymus) is high quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calf thymus DNA |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 91080-16-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | DNA from calf thymus, Thymonucleic acid |
| Löslighetsinformation | H2O : 20 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | [Calf thymus DNA] |
| Visa mer |