missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Calhex 231 hydrochloride
Beskrivning
Negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor (CaSR). Blocks increases in [3H]inositol phosphate levels elicited by wild-type hCasR activation (IC50= 0.39 μM in transiently transfected HEK293 cells).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calhex 231 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 443.41 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?