Läs mer
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska termometrar med vattentät sensor - Dubbel zon: -40° /+70 °C (-40° /+158 °F) Extern
Produktkod. 17365639
Change view
Kalibreringspunkter:
0 °C Zon 1 Extern; 22 °C Zon 2 Extern
0° , 50 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibreringspunkter
17365639 0 °C Zon 1 Extern; 22 °C Zon 2 Extern
17510676 0° , 50 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17365639 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B602090300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Kräver
AAA(2) batterier
Digitala termometrar som effektivt mäter temperaturen i våta eller torra miljöer inklusive frysar, kylskåp, vattenbad, akvarier, inkubatorer och mer.
  • Dubbelzonsmätning
  • Tillgängliga funktioner inkluderar lägsta/högsta temperaturavläsningar, dubbel/trippel display och larm
    • Tillgängliga funktioner inkluderar lägsta/högsta temperaturavläsningar, dubbel/trippel display och larm
    • Alla modeller inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
    • Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
    • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C Zon 1 Extern; 22 °C Zon 2 Extern
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering; våta och torra miljöer
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (engelska) Kabel 3.3 ft.
Längd (engelska) Sond 1,2 tum
Längd (metrisk) 19 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) sond 30 mm (2)
Sondtyp Vattentät
Upplösning 0,1 °C/° F
Bredd (engelska) 1,6 tum.
Produkttyp Dubbel display och larm med varaktighetsräknare, plus två 30 mm (1,2 tum) Vattentäta sensorer / 1m (3,3 fot); kräver 2 AAA-batterier
Längd (engelska) 0,7 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C Extern; -40 °C till +70 °C Extern
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Bredd (metrisk) 40 mm