Läs mer
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerade elektroniska termometrar med vattentät sensor - Dubbel zon: -40° /+70 °C (-40° /+158 °F) Extern
Produktkod. 17510676
Change view
Kalibreringspunkter:
0 °C, 22 °C
0 °C, 50 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibreringspunkter
17510676 0 °C, 50 °C
17365639 0 °C, 22 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17510676 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B609000800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 SEK
    348.89 SEK / Paket med 1
    Save 613.11 SEK
    63% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Innehåller
Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) tillhandahålls.
Kräver
AAA(2) batterier
Digitala termometrar som effektivt mäter temperaturen i våta eller torra miljöer inklusive frysar, kylskåp, vattenbad, akvarier, inkubatorer och mer.
  • Dubbelzonsmätning med 1m kabel
  • Tillgängliga funktioner inkluderar lägsta/högsta temperaturavläsningar, dubbel/trippel display och larm
  • Inkluderar ackrediterad kalibreringsdokumentation som uppfyller kraven för ISO 17025
  • Testad och kalibrerad i trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • Individuellt serialiserad, CE-märkt
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
Testad och kalibrerad i HB:s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad.
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C
Certifikat och efterlevnad Testad och kalibrerad i HB' s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert No.2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST . Individuellt serialiserad, CE-märkt.
För användning med (applikation) Temperaturkalibrering och verifiering; Våta och torra miljöer
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Längd (metrisk) 19 mm
Material Plast
Sondtyp Vattentät
Upplösning 0,1 °C/° F
Produkttyp Kylskåpstermometer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 19 mm