Läs mer
Fisherbrand™ Kalibrerade ersättningssonder för Traceable™ Dataloggning Ethernet-termometrar
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Glykol |
| Flaskstorlek | 5 mL |
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Mått (L x B x H) | 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 tum) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätning |
| Längd (engelska) Kabel | 120 tum. |
| Längd (engelska) Totalt | 125 tum. |
| Längd (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 317.5 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?