Läs mer
Fisherbrand™ Kalibrerade ersättningssonder för Traceable™ Dataloggning Ethernet-termometrar
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Mått (L x B x H) | 12,7 x 7,62 x 22,86 cm (5 x 3 x 9 tum) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätning |
| Längd (engelska) Kabel | 120 tum. |
| Längd (engelska) Totalt | 125 tum. |
| Längd (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 317.5 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Termometersond |
| Visa mer |