Beskrivning
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Gradering och inskriptioner i ETERNA bärnstensfärg
- Korta examensbetyg
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Beskrivning | Graderad pipett serologisk kalibrerad 'Ex' till jet, 2 ml:0,02 ml, spets dia. ca. 2 mm |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Examen | 0.02 mL |
| Negativa examen | 0.4 mL |
| Volym (metrisk) | 2 mL |