Läs mer
Thermo Scientific™ Kalibreringstillbehör för spektrofotometrar AQ7100 och AQ8100
Produktkod. 16449835
Change view
För användning med (utrustning):
Orion AquaMate 7100 och 8100 spektrofotometrar
Typ:
Provhållare för film/filter
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ
16449835 Orion AquaMate 7100 och 8100 spektrofotometrar Provhållare för film/filter
1 options
Produktkod. 16449835 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AQX1FLTRHDR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrollera prestandan och noggrannheten hos din spektrofotometer direkt i ditt eget laboratorium med hjälp av Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standarder och hållare.
Kalibreringsstandarder och film-/filterhållare säkerställer noggrannheten hos din AquaMate 7100 och 8100 spektrofotometrar. Kontrollera prestandan och noggrannheten hos din spektrofotometer direkt i ditt eget laboratorium med hjälp av Thermo Scientific™ SPECTRONIC Standarder och hållare.
Säljs separat, kalibreringsstandarder och film/filterhållare säkerställer noggrannheten hos din AquaMate 7100 och 8100 spektrofotometrar.
Artikelnummer 840-253100 Inkluderar:
Sats med 7 glasbitar monterade i metallramar dimensionerade för att passa vanliga fyrkantiga kyvetthållare.
  • Fyra kalibrerade glasstandarder med neutral densitet för kontroll av fotometrisk noggrannhet vid nominella värden på 0,3A, 0,5A, 1A och 1,5A◦Standarder är kalibrerade vid 440,0n, 465,0nm, 546,1nm, 590,35nm och 590,0nm
  • En kalibrerad standard för kontroll av våglängdsnoggrannhet vid nominella våglängder på 400nm, 522nm och 777nm◦Topparnas symmetri gör att tester av våglängdsnoggrannhet är oberoende av den spektrala bandbredden (mellan 1nm och 10nm för instrumentet som testas)
  • filter för kontroll av ströljus i UV-Vis-instrument vid 220nm
  • 1 filter för kontroll av ströljus i Vis-instrument vid 400nm
  • Varje uppsättning av SPECTRONIC Standarder är individuellt testade och certifierade för att vara korrekta, med värden som kan spåras till National Institute of Standards and Technology (NIST ) eller andra primära standarder
  • Filter levereras i en förvaringsbehållare av hård plast
Omkalibreringstjänst är tillgänglig från Thermo Fisher Scientific . Rekommenderat omkalibreringsintervall är två år
Artikelnummer AQX1FLTRHDR inkluderar:
Film/filterhållare filter/linser upp till 50 mm långa x 80 mm höga x 10 mm tjocka för Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Provhållare för film/filter
För användning med (utrustning) Orion AquaMate 7100 och 8100 spektrofotometrar
Håller Filter/linser upp till 50 mm långa, 80 mm höga och 6 mm tjocka
Inkluderar 1 film/filterhållare