Läs mer
Endecotts™ Siktkalibreringsstandarder
Beskrivning
- Kalibrerar silar med en noggrannhet på ±1 μm
- Soda-kalkglas-mikrosfärer passerar över hela silens yta och genom varje öppning.
- Spårbar till Storbritanniens National Physical Laboratory
- Standarderna inkluderar en kalibreringstabell.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringskulnät |
| Material | Soda-limeglas |
| För användning med (utrustning) | Sil |
| Förpackningsmängd | 5/Pk. |
| Partikelstorlek | 212 μm |