Läs mer
Endecotts™ Siktkalibreringsstandarder
Produktkod. 11954295
Change view
Partikelstorlek:
212 μm
250μ m
300μ m
500μ m
53μ m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek
11954295 53μ m
11924305 212 μm
11964305 500μ m
11934305 250μ m
11944305 300μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11954295 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer ZSICSA.053
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Används för kalibrering av de vävda trådnätssilarna. Alla referensprover tillhandahålls av Endecotts är försedda med ett kalibreringscertifikat och är helt spårbara till nationella standarder
  • Kalibrerar siktar med en noggrannhet av± 1 μm
  • Soda-lime glas mikrosfärer passerar över hela ytan av silen och genom varje öppning.
  • Spårbar till United Kingdom National Physical Laboratory
  • Standarder inkluderar ett kalibreringsschema.
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringskulnät
Material Soda-lime glas
För användning med (utrustning) Sikt
Förpackningsmängd 5/Pk.
Partikelstorlek 53μ m