Läs mer
Endecotts Kalibreringsboll för sil
Produktkod. 11904295
Change view
Storlek:
0.02 mm
0.025 mm
0.032 mm
0.045 mm
0.075 mm
0.090 mm
0.106 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.425 mm
0.6 mm
0.71 mm
0.85 mm
2.8 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
11904295 0.02 mm
11914295 0.025 mm
11924295 0.032 mm
11944295 0.045 mm
11964295 0.075 mm
11974295 0.090 mm
11984295 0.106 mm
11904305 0.15 mm
11914305 0.18 mm
11954305 0.425 mm
11974305 0.6 mm
11984305 0.71 mm
11994305 0.85 mm
11914465 2.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11904295 Leverantör Endecotts Leverantörsnummer ZSICSA.020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibreringsprover
  • Testsilkalibreringsprover levererade av Endecotts, försedda med ett kalibreringscertifikat, fullt spårbart enligt nationella standarder, och levererade som glaskalibreringsprover i enkelskott, engångsprov eller engångsprov för kontrollerad och noggrann siktverifiering.
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringsprov
För användning med (utrustning) För användning med silar
Storlek 0.02 mm