Läs mer
pH 7,01 kalibreringsbuffertpåsar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Premiumkvalitet pH 7.01 kalibreringsbuffertlösning framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
- Färgkodad etikett för enkel identifiering av pH-buffertvärde
- Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
- Använder salter av hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är korrekta till +/- 0,01 pH @ °25 C och går att spåra till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
- Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
- Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 x 25 mL |
| Förpackning | Påsar |
| Spårbarhet till NIST | Yes |