Läs mer
Kalibreringsbuffertlösningar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Kalibreringsbuffertlösning av högsta kvalitet pH 4,01
- Färgkodad etikett för enkel identifiering av pH-buffertvärde
- Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
- pH 4,01 kalibreringsbuffert framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
- Använder salter av hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
- Komplett med en pH-elektrod, temperatursond, kalibreringsbuffertar, referenspåfyllningselektrolyt, rengöringslösningar och en sondhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Aqueous Buffer Solution |
| Odör | Odorless |