Läs mer
Kalibreringsbuffertlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 10799061
Change view
Kvantitet:
20 mL
230 mL
1 L
pH:
4.01
9.18
10.01
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH unitSize
10799061 20 mL 10.01 Paket med 25
10356151 20 mL 4.01 Paket med 25
11564307 230 mL 9.18 Varje
11574277 1 L 4.01 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10799061 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70010P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibreringsbuffertlösning av högsta kvalitet med rapporterade värden som är exakta till +/- 0,01 pH vid 25 °C.
  • Högkvalitativ pH 10,01 kalibreringsbuffertlösning
  • 25 påsar innehållande 20 ml buffert
  • Färgkodad etikett för enkel identifiering av pH-buffertvärde
  • Noggrannhet på +/- 0,01 pH vid 25 °C
  • Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
  • Använder salter med hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas
  • I en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
  • Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Färg Färglös
pH 10.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 mL
Lösningstyp Buffer
Formulering Aqueous Buffer Solution