Läs mer
pH 4,01 och 7,01 kalibreringsbuffertpåsar, Hanna Instruments™
Produktkod. 11577939
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11577939 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 11577939 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI77400C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppsättning av premiumkvalitet pH 4,01 och 7,01 kalibreringsbuffertlösningar dvs NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat med rapporterade värden som är exakta till +/- 0,01 pH vid 25 °C.
  • Uppsättning av premiumkvalitet pH 4,01 och 7,01 kalibreringsbuffertlösningar dvs NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
  • Levereras med analyscertifikat
  • Noggrannhet på +/- 0,01 pH vid 25 °C
  • Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
  • Uppsättning av premiumkvalitet pH 4,01 och 7,01 kalibreringsbuffertar producerade i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
  • Använder salter med hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas
  • Temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar.
  • Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
pH 7.01, 4.01
Kvantitet 20 mL
Lösningstyp Buffer