Läs mer
Kalibreringsbuffert pH 7,01, FDA-flaska, Hanna Instruments™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | Boiling Point: ∽100°C |
| Färg | Färglös |
| pH | 7.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Aqueous Buffer Solution |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Visa mer |