Läs mer
Hanna Instruments™ Kalibreringsbuffertpåse
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (pH) | –0,01 pH |
| Typ | Kalibreringsbuffertpåse |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta |
| pH-intervall | 4,01 och 7,01 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3696/BS3978 |