Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat
Handla allt BINDER Produkter
Kalibreringspunkter:
1 (Kammarens mitt)
1 (Utvidgning av mätning)
15 till 18 mätpunkter
27 mätpunkter
9 mätpunkter
Beskrivning
- Mätning vid angiven temperatur
- Inklusive certifikat
- Olika mätpunkter
- Tillbehör för Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare |
| Beskrivning | Kalibreringscertifikat, temperatur |
| Kalibreringspunkter | 27 mätpunkter |
| Varaktighet | 1 år |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat (temperatur) |
| Produktlinje | BINDER™ FP Avantgarde.Line |
| Serviceerbjudande | Operationell kvalifikation |
| Inkluderar | Tjänster som ingår: 27 mätpunkter vid angiven temperatur |