Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers (modeller MK 56, MK 115, MK 240, MK 720)
BINDER Kammare (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammare (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
BINDER Kammare (modeller MKT 115, MKT 240, MKT 720)
Kalibreringspunkter:
1 Mätpunkt
15 till 18 mätpunkter
27 Mätpunkter
9 Mätpunkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mätning vid angiven temperatur
- Inklusive certifikat
- Olika mätpunkter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720) |
| Beskrivning | Kalibreringscertifikat, temperatur - temperaturmätning inkl. certifikat och 27 mätpunkter (vid angiven temperatur) |
| Kalibreringspunkter | 27 Mätpunkter |
| Varaktighet | 60 till 120 min. |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat (temperatur) |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätning |