Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur och luftfuktighet
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Kammare (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720)
BINDER Kammare (modeller MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720)
Kalibreringspunkter:
1 mätpunkt
27 mätpunkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En fuktighetspunkt för mätning
- Inklusive certifikat
- Fuktighetsmätpunkt i mitten av kammaren
- Temperatur (enligt DIN12880) och fuktighetsmätning vid 25 °C / 60 % RH eller vid specificerade värden
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare (modeller MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720) |
| Beskrivning | Kalibreringscertifikat, temperatur och luftfuktighet - Mätning i mitten av kammaren vid °25 C / 60 % RH eller vid specificerade testvärden |
| Kalibreringspunkter | 1 mätpunkt |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat (temperatur och luftfuktighet) |
| För användning med (applikation) | Temperatur- och luftfuktighetsmätning |