Läs mer
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Brytningsindex:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Beskrivning
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Calibration Fluid |
| Brytningsindex | 1.36384 |
| För användning med (utrustning) | Refractometer |