Läs mer
Draeger Kalibreringsgas, H2S, CO, CO 2 , CH4, O2/N2
Produktkod. 15330448
Change view
Volym (metrisk) Gas:
58 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Gas Förpackningsstorlek
15330448 58 l Varje
1 options
Produktkod. 15330448 Leverantör Draeger Leverantörsnummer 6811132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10437.00 SEK
    5812.98 SEK / Paket med 1
    Save 4624.02 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Testgas i engångsflaskor. Reglerventil medföljer ej (fråga).
  • 58L engångsflaska
  • Enligt ISO 9002.DOT39 och EN 12205
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9002.DOT39 och EN 12205
Koncentration 2,5 Vol.%: 15 ppm, 2 Vol.%: 50 ppm
Gastyp H2S, CO, CO2
Volym (metrisk) Gas 58 l
Tryck 35 bar