Läs mer
Draeger Kalibreringsgas, svaveldioxid i kväve
Volym (metrisk) Gas:
58 l
Förpackningsstorlek:
60 L
Beskrivning
- Ej påfyllningsbar cylinder
- Cylindrar är små, lätta och återvinningsbara, för engångsbruk
- Svaveldioxid SO2 i 10 ppm kväve
- Kräver regulator och leveransslang om den inte används med en Draeger bump teststation
- Enstaka gasblandningar av pålitlig, konstant kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Gastyp | Svaveldioxid i 10 ppm kväve |
| Volym (metrisk) Gas | 58 l |
| För användning med (applikation) | Kalibrering och bumptestning, portabel gasdetektion |
| Inkluderar | Kräver en regulator och leveransslang om den inte används med en Draeger bump teststation |