Läs mer
HUBER Kalibreringsinsatser
För användning med (utrustning):
Ministat 125/v
Ministat 240/w
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kalibreringsinsats Ministat
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Ministat 125/v |
| Volym (metrisk) | 2.8 L |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 1.167 kg |
| Typ | Kalibreringsinsats |