Läs mer
Applied Biosystems™ Kalibreringssats, 384-brunnar
Produktkod. 15840393 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 384 brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840393 1 x 384 brunnsplatta Varje
1 options
Produktkod. 15840393 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31920.00 SEK
    25216.80 SEK / Paket med 1
    Save 6703.20 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
384-brunnars kalibreringssats används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med 384-brunnars block
  • 384-brunnars kalibreringssats används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med 384-brunnars block.
  • Satsen inkluderar region av intresse (ROI), bakgrunds- och färgämneskalibreringar samt RNaseP-verifiering.
  • Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerat färgämne Proprietär mix
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Kalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 x 384 brunnsplatta
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
PCR-metod qPCR