Läs mer
Applied Biosystems™ Kalibreringssats, 96-brunnar
Produktkod. 15860393 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860393 1 x 96 brunnsplatta Varje
1 options
Produktkod. 15860393 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4432494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32330.00 SEK
    25540.70 SEK / Paket med 1
    Save 6789.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kalibreringssatsen med 96 brunnar används för att underhålla ditt PCR-instrument i realtid med standardblock med 96 brunnar. Satsen inkluderar region av intresse (ROI), bakgrunds- och färgämneskalibreringar, såväl som RNaseP-verifiering
  • Kalibreringssatsen med 96 brunnar används för att underhålla ditt PCR-instrument i realtid med standardblock med 96 brunnar.
  • Satsen inkluderar region av intresse (ROI), bakgrunds- och färgämneskalibreringar samt RNaseP-verifiering.
  • Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrerat färgämne Proprietär mix
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp Kalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
PCR-metod qPCR