Läs mer
WTW™ Kalibrerings- och underhållsset
Beskrivning
- Anpassad till olika elektrodtyper
- Kostnadseffektiva kombinationer
- Kalibrering och underhåll i ett sortiment
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Teknisk kalibrering och underhållsset |
| Inkluderar | pH-3 Teknisk buffertlösning 250mL (pH 4,01, pH 7, pH 10,01) spår, 2 flaskor med 250mL KCl 3mol/L flaskor |
| För användning med (utrustning) | Gelelektroder |