Läs mer
WTW™ Kalibrerings- och underhållsset
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8001894
Typ:
Kalibrerings- och underhållsset
Teknisk kalibrerings- och underhållssats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10398683
Brand: WTW™ 108825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrering och underhåll är kompletta sortiment för kalibrering och underhåll av elektroder. Pepsinrengöringslösningen används för att avlägsna proteininnehållande utfällning från diafragman, den 3 molära KCI som lagrings- eller påfyllningslösning.
  • Anpassad till olika elektrodtyper
  • Kostnadseffektiva kombinationer
  • Kalibrering och underhåll i ett sortiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Teknisk kalibrerings- och underhållssats
Inkluderar pH-3 Teknisk buffertlösning 250mL (pH 4,01, pH 7, pH 10,01) spår, 2 flaskor med 250mL KCl 3mol/L flaskor
För användning med (utrustning) Gelelektroder