Läs mer
Xylem Kalibreringsoljeflaskor på 5 x 5 ml (UKAS/NIST)
Produktkod. 30484450
Change view
Brytningsindex:
1.46666
1.55768
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Brytningsindex
30484450 1.46666
30484456 1.55768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30484450 Leverantör Xylem Leverantörsnummer 90525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 SEK
    1880.62 SEK / 25ml
    Save 419.38 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kalibreringsolja för kalibrering av refraktometrar.
  • Kalibreringsolja
  • För refraktometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringsvätska
Brytningsindex 1.46666
För användning med (utrustning) Refraktometrar