Läs mer
Xylem Kalibreringsoljeflaskor på 5 x 5 ml (UKAS/NIST)
Produktkod. 30484456
Change view
Brytningsindex:
1.46666
1.55768
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Brytningsindex
30484456 1.55768
30484450 1.46666
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30484456 Leverantör Xylem Leverantörsnummer 90535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2123.55 SEK
    1936.26 SEK / 25ml
    Save 187.29 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kalibreringsolja för kalibrering av refraktometrar.
  • Kalibreringsolja
  • För refraktometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringsvätska
Brytningsindex 1.55768
För användning med (utrustning) Refraktometrar