Läs mer
Xylem Calibration Oil 5 x 5 mL Bottles (UKAS/NIST)
Produktkod. p-200113487
Brytningsindex:
1.46666
1.55768
Produktkod. 30484450
Brand: Xylem 90525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Calibration oil for calibration of refractometers.
  • Calibration Oil
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Calibration Fluid
Brytningsindex 1.46666
För användning med (utrustning) Refractometer