Läs mer
Nickel Electro™ Kalibreringspost
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Temperaturområde:
21 °C± 3 °C°
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mätningarna som rapporteras på en kalibreringspost kommer att utföras med hjälp av instrument vars värden är spårbara till nationell standard.
- Den ifyllda kalibreringsposten kommer att bifogas på baksidan av instruktionsboken som medföljer Clifton enhet med följande information
- Unikt rekordnummer för spårbarhet.
- Enhetens serienummer.
- Instrument det kontrollerades mot.
- Kalibreringstemperatur och faktisk känslighet resultat.
- Kalibreringsposten ger ett mått på precisionen kring börvärdet med maximala och lägsta känslighetsavläsningar.
- Precision definieras som (1) Förmågan hos en mätning att konsekvent reproduceras och (2) Antalet signifikanta siffror till vilka ett värde har mätts tillförlitligt.
- Kalibreringsprotokollet tillhandahåller eller garanterar ingen form av noggrannhet. Noggrannhet definieras som förmågan hos en mätning att matcha det faktiska värdet av den mängd som mäts.
- Om utrustning kräver en kalibreringspost, beställ när du köper utrustning från Clifton™ räckvidd.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 21 °C± 3 °C° |