Läs mer
Velp Scientifica™ Kalibreringsset
Produktkod. 15379644 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TB1 turbidimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15379644 TB1 turbidimeter Varje
1 options
Produktkod. 15379644 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer CE0012020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Velp Scientifica™ Kalibreringsset för användning med TB1 Portable Turbidimeter.
  • För användning med TB1 Portable Turbidimeter
Specifikationer
Typ Kalibreringssats
För användning med (utrustning) TB1 turbidimeter
Inkluderar 800, 100, 20,0 & 0,02 NTU standard
För användning med (applikation) Mäter grumligheten hos vattenhaltiga prover enkelt och exakt