Läs mer
Kalibreringslösning, Hanna Instruments™
Produktkod. 11584277
Change view
pH:
4.01
7.01
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Förpackningsstorlek
11584277 4.01 Varje
11574297 7.01 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11584277 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI7004L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.39 SEK
    229.40 SEK / Paket med 1
    Save 58.99 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid kalibrering. Hanna Instruments™ Kalibreringslösningar är speciellt framtagna för att ha utgångsdatum 5 år från tillverkningen för oöppnad flaska.
  • Premium kvalitet
  • Partinummer och utgångsdatum tydligt markerade på etiketten
  • Lufttät med manipuleringssäker tätning för att säkerställa kvaliteten på lösningen
  • NIST spårbar och levereras med analyscertifikat
  • Lätt att identifiera olika buffertvärden
  • Lösningen innehåller inga färgämnen som kan färga referenscellen på pH-elektroden
Specifikationer
Färg Odesignat
Analyscertifikat Yes
pH 4.01
Kvantitet 500 mL
Spårbarhet till NIST Yes