Läs mer
Thermo Scientific™ Calibration Validation Carousels
Produktkod. 10031518 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Pharmacopia Performance Valide EP
Inkluderar:
Calib valideringskarusel Smart bas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
10031518 Pharmacopia Performance Valide EP Calib valideringskarusel Smart bas Varje
1 options
Produktkod. 10031518 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840213000
Beräknad leverans: 27-10-2026
Thermo Scientific™ Performance Verification Standards, Automated (CVC) will ensure the accuracy and reliability of your data while saving time and money.
Thermo Scientific™ Performance Verification Standards, Automated (CVC) will ensure the accuracy and reliability of your data while saving time and money. The CVC provides certified reference materials in a fully automated confirguration for hands-free performance verification of your Thermo Scientific™ spectrophotometer.
  • Förenkla kvalificeringsprocedurerna genom att automatisera prestandaverifieringen av UV-synliga spektrofotometrar
  • Varje CVC har ett unikt serienummer som automatiskt matchas med motsvarande datafiler som innehåller standardvärden och instrumentspecifikationer
  • Genererade resultatrapporter är lämpliga för utskrift eller arkivering
  • Inkluderade standarder kan spåras till antingen NIST™ eller NPL primära standarder
  • CVC är tillgängliga i standard- eller farmakopékompatibla konfigurationer
Omfattande prestandaverifieringstestning
  • Våglängdsnoggrannhet och repeterbarhet
  • Fotometrisk noggrannhet och repeterbarhet
  • Stray Light
  • Upplösning
  • Fotometriskt brus
  • Fotometrisk stabilitet eller drift
  • Baslinjeplanhet
Spara tid, minska fel
  • Eliminerar behovet av att kopiera standardvärden från certifikat
  • Eliminerar behovet av att analysera standarder individuellt
  • Eliminerar behovet av att matcha standarder med data
  • Eliminerar behovet av manuella beräkningar
  • Eliminerar behovet av manuell transkription och rapportering av resultat
Beställningsinformation:
Enheten levereras i ett plastfodral för optimalt skydd under förvaring. Kalibreringsvalideringskaruseller kan användas med INSIGHT, INSIGHT Security, VISIONpro™ , VISIONsecurity™ och tillämplig programvara för lokal kontroll. Farmakopékompatibla CVC:er är kompatibla med Evolution 600, 300, 260 Bio , 220 och 201 UV-Synliga spektrofotometrar. Standardkonfigurations-CVC:er är dessutom kompatibla med AquaMate Plus, BioMate 6, Evolution 160, Helios Omega, Helios Zeta och UV-10 UV-Synliga spektrofotometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla standarder som finns i CVC är certifierade i Thermo Fisher Scientific ISO/IEC 17025 ackrediterat laboratorium spårbart till NIST i USA eller NPL i Storbritannien.
Beskrivning NIST spårbart
Typ Pharmacopia Performance Valide EP
För användning med (utrustning) Evolution 201, 220, 260 Bio och 300
Inkluderar Calib valideringskarusel Smart bas
Modell 840-213000