Läs mer
Brady™ Kalibreringsetiketter
Produktkod. 17122695 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Grönt på vitt
Produktkod. Färg
17122695 Grönt på vitt
1 options
Produktkod. 17122695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 149350
I lager
Påskrivna inspektions- och kalibreringsetiketter är gjorda av en hållbar och ekonomisk vinylduk som enkelt kan flyttas om.
  • Registrera viktig information vid tidpunkten för ansökan
  • Brady™ B-500 flyttbar vinylduk håller tätt mot ytor men gör att föremålet enkelt kan flyttas om det behövs
  • Utmärkt flexibilitet för att linda runt krökta ytor
  • Tål måttlig värme, olja, vatten och smuts
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Omplacerbart gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Grönt på vitt
Avsluta Matte
Formatera Etikett
Material Vinylduk
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Inventering och inspektionsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
Etiketter per ark 14
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 350 etiketter/låda
Kvantitet 350 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 8,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.224 mm
Mått (L x B) 15.88 x 38.1 mm
Längd (engelska) 0,625 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 0,625 tum
Höjd (metrisk) 15.9 mm
Alternativt artikelnummer WO-10-PK