Läs mer
Calicheamicin, MedChemExpress
Beskrivning
Calicheamicin, an antitumor antibiotic, is a cytotoxic agent that causes double-strand DNA breaks. Calicheamicin is a DNA synthesis inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calicheamicin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108212-75-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C55H74IN3O21S4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Calicheamicin γ1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (18.27 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |