Läs mer
California Oxygenates Mixture 984 Various Concentrations μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324671
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324671 1 ml
1 options
Produktkod. 30324671 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000984ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
CAS 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8
Analyt- eller komponentnamn Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL