missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
California Pesticide Class 1 Mixture cis and trans Chlordane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb∣Carbofuran∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| CAS | 116-06-3, 1563-66-2, 122453-73-0, 2921-88-2, 5103-71-9, 56-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb∣Carbofuran∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?