Läs mer
California Pesticide Class 2A Mixture Kit; Primary and secondary source, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Diazinon∣Dimethomorph∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Fludioxonil |
| CAS | 71751-41-2, 30560-19-1, 57960-19-7, 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Diazinon∣Dimethomorph∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Fludioxonil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile/Formic Acid |
| Kvantitet | 2 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Captan 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenhexamid 100 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 100μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL |