Läs mer
California Pesticides Class 1 Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile Second Source, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid |
| CAS | 116-06-3, 1563-66-2, 57-74-9, 122453-73-0, 2921-88-2, 56-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlordane 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL |