Läs mer
California petroleumeter 2000 μg/ml i triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325258
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325258 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30325258 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010406TN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether
CAS 8032-32-4
Analyt- eller komponentnamn Petroleum ether
Frakt skick Rumstemperatur
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ligroine, BP 2, BP 2 (solvent), Benzine (light petroleum distillate), Benzoline, Canadol, Ligroin, Naphtha, ligroine, Painters' naphtha, Petroleum ether, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, V.M. and P. naphtha, V.M.&P. naphtha, Varnish makers' and painters' naphtha, Varnish makers' naphtha, Varnish makers' naphtha and painters' naphtha
Lösningsmedel eller matris Triacetin
Kvantitet 5 x 1 ml