Läs mer
California Residual Solvent Mixture 2 various MRL based concentrations in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 107-06-2, 71-43-2, 67-66-3, 110-54-3, 79-01-6 |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Triacetin |