Läs mer
California Residual Solvent Mixture 2A 1000 μg/mL in Dimethyl Sulfoxide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 106-97-8, 74-98-6 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dimethyl Sulfoxide |