Läs mer
California Residual Solvent Mixture 2B 1000 μg/mL in Dimethyl Sulfoxide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 67-64-1, 75-05-8, 60-29-7, 64-17-5, 141-78-6, 67-63-0 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dimethyl Sulfoxide |