missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calindol-13C,d2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calindol-13C,D2 Hydrochloride |
| CAS | 1217828-76-6 |
| Molekylformel | C2013CH19D2ClN2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1/i14+1D2; |
| LEDER | Cl.[2H][13C]([2H])(N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cc4ccccc4[nH]3 |
| IUPAC-namn | (1R)-N-[dideuterio(1H-indol-2-yl)(113C)methyl]-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.86 |
| Formel vikt | 339.1552 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?