Läs mer
Calindol Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calindol Amide |
| CAS | 374933-28-5 |
| Molekylformel | C21 H18 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (R)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]indole-2-carboxamide, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N2O/c1-14(17-11-6-9-15-7-2-4-10-18(15)17)22-21(24)20-13-16-8-3-5-12-19(16)23-20/h2-14,23H,1H3,(H,22,24)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-1H-indole-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.38 |
| Formel vikt | 314.1419 |