missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calindol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calindol hydrochloride |
| CAS | 729610-18-8 |
| Molekylformel | C21 H20 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | (1R)-N-(1H-indol-2-ylmethyl)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.86 |
| Formel vikt | 336.1393 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?